Principaux documents
GF05715873
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 46 mm, wall thickness 1.53 mm
Synonyme(s) :
AL607078
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 057-158-73
Longueur
46 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.53 mm