Documents
GF05606030
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.1 mm, size 25 × 25 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FE020260
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 056-060-30
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.1 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy