GF05163904
Iridium
wire, straight, 50mm, diameter 1.0mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Iridium, IR005141
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 051-639-04
Résistivité
4.71 μΩ-cm
L × diam.
50 mm × 1.0 mm
Point d'ébullition
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N