Principaux documents
GF04984825
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu 98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 100 m, insulation thickness 0.008 mm
Synonyme(s) :
CU075830
1 EA
506,00 €
506,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
506,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
506,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 049-848-25
Longueur
100 m
Diamètre
0.075 mm
Épaisseur de l'isolation
0.008 mm