Principaux documents
GF04540137
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 75 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
Synonyme(s) :
FE087980
1 EA
601,00 €
601,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
601,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
601,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 045-401-37
Longueur
50 mm
Diamètre
75 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB