Principaux documents
GF04369068
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 10mm disks, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE290350
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
precipitation hardenable
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 043-690-68
Taille × épaisseur
10 mm × 0.25 mm