Principaux documents
GF04090317
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.193mm, L 500 mm, wall thickness 0.019 mm
Synonyme(s) :
IM307014
10 EA
241,00 €
5 EA
264,00 €
1 EA
326,00 €
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
241,00 €
5 EA
264,00 €
1 EA
326,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 040-903-17
Longueur
500 mm
Épaisseur de la paroi
0.019 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable