Principaux documents
GF03977781
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE210320
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 039-777-81
Taille × épaisseur
8 mm × 0.25 mm