Principaux documents
GF03639797
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 2.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 200pcs
Synonyme(s) :
CU086820
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres (grade 200)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 200 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 036-397-97
Diamètre
2.0 mm
sphericity
5.08 μm