GF03588251
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI110352
About This Item
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 035-882-51
Taille × épaisseur
50 mm × 0.125 mm