Principaux documents
GF03485808
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.30mm diameter, hard
Synonyme(s) :
NI025133
1 EA
277,00 €
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
277,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 034-858-08
L × diam.
20 m × 0.30 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation