GF03378652
Cadmium
rod, 100mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.99+%
Synonyme(s) :
Cadmium, CD007900
About This Item
Pureté
99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 033-786-52
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × diam.
100 mm × 5.0 mm
Point d'ébullition
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable