Principaux documents
GF03054642
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonyme(s) :
UR303810
1 EA
135,00 €
5 EA
286,00 €
10 EA
354,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
135,00 €
5 EA
286,00 €
10 EA
354,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foam
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 030-546-42
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
10 mm
Masse volumique apparente
0.08 g/cm3
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable