Principaux documents
GF03045811
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
Synonyme(s) :
FE210321
1 EA
258,00 €
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
258,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 030-458-11
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
150 mm
Épaisseur
0.25 mm
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF35209571GF39238094GF66715274
manufacturer/tradename
Goodfellow 030-458-11
manufacturer/tradename
Goodfellow 352-095-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 392-380-94
manufacturer/tradename
Goodfellow 667-152-74
L
0.5 m
L
10 m
L
1 m
L
5 m
coil width
150 mm
coil width
150 mm
coil width
150 mm
coil width
150 mm
thickness
0.25 mm
thickness
0.25 mm
thickness
0.25 mm
thickness
0.25 mm