Principaux documents
GF03040513
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
PT015130
1 EA
391,00 €
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
391,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 030-405-13
L × diam.
0.5 m × 0.125 mm