Principaux documents
GF03034718
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
MO157925
1 EA
1 850,00 €
1 850,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 850,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 850,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 030-347-18
Longueur
100 mm
Diamètre
25 mm