Documents
GF02895532
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
NB546010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 028-955-32
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm