Principaux documents
GF02481500
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 80micron, weight 500 g
Synonyme(s) :
EK306010
1 EA
854,00 €
854,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
854,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
854,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 024-815-00
Poids
500 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable