Principaux documents
GF02225102
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonyme(s) :
FA140550
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 022-251-02
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
3.0 mm