Principaux documents
GF01178456
Gold
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.06 mm
Synonyme(s) :
AU008710
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Au
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 011-784-56
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Ouverture nominale
0.25 mm
Taille
20 × 20 mm
pb
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable