Documents
GF01015300
Cobalt
powder, max. particle size 840 micron, weight 20 g, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
CO006035
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141710
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 010-153-00
Résistivité
6.24 μΩ-cm, 20°C
Poids
20 g
Taille max. des part.
840 μm
Point d'ébullition
2900 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co]
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable