Principaux documents
GF00859529
Polyphenylenesulfide - 20% Carbon Fiber Reinforced
(PPS - 20% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Synonyme(s) :
SU356310
1 EA
234,00 €
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
234,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 008-595-29
Poids
200 g
Couleur
black
Taille nominale des granulés
3 mm