Principaux documents
GF00683108
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.038mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonyme(s) :
FE240240
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
light tight (lt)
Forme
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 006-831-08
Taille × épaisseur
25 mm × 25 mm × 0.038 mm