Principaux documents
GF00529253
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
50m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AL035170
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 005-292-53
L × diam.
50 m × 1.0 mm