Principaux documents
GE28-9564-77
Écrans de stockage phosphore GE
BAS-IP SR 2040 E, super resolution, size 20 cm × 40 cm
1 EA
3 320,00 €
3 320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 EA
3 320,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.22
3 320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9564-77
Disponibilité
not available in Japan
Taille
20 cm × 40 cm
Description générale
Les écrans luminescents à mémoire BAS destinés à être utilisés avec un système d'imagerie luminescent constituent une alternative plus rapide et plus sensible à l'autoradiographie.
Large gamme d'applications, en particulier avec les isotopes 3H, 125I, 14C, 32P, 33P, 35S
Les écrans luminescents à mémoire capturent des images latentes produites par des rayonnements ionisants, notamment les rayons X, les particules β émises par les radioisotopes couramment utilisés en recherche (par exemple 3H, 14C, 32P, 33P et 35S), et les rayons γ (par exemple produits par 125I, 131I et 99mTC). Suite à une stimulation induite par laser, une lumière d'intensité proportionnelle à la quantité de radioactivité dans l'échantillon est émise par l'écran d'enregistrement luminescent. L'image numérique résultante permet la quantification de légères différences d'intensité de signaux sur une plage dynamique étendue en utilisant un système d'imagerie luminescent à mémoire (comme Typhoon, Storm ou PhosphorImager) couplé à un logiciel d'analyse tel qu'ImageQuant. En général, la durée d'exposition est réduite de 50 à 90 % par rapport à un film d'autoradiographie classique pour une exposition équivalente. Des images de qualité adaptée à la publication sont généralement obtenues après une seule exposition.
Fonctionnement des écrans luminescents à mémoire
Un écran luminescent à mémoire est un capteur sous forme de film conçu pour piéger et stocker l'énergie de rayonnements ionisants dans un état stable. Les écrans luminescents à mémoire BAS contiennent une couche photostimulable constituée de particules luminescentes (BaFBr). La couche est disposée entre une couche protectrice et un film support enduit d'une faible quantité d'ions europium bivalent (Eu2+) qui constituent des centres de luminescence. Les particules de la couche de luminophore absorbent de manière stable les rayonnements ionisants, qui sont ensuite libérés sous forme de lumière bleu-violet (400 nm) lors de la stimulation laser dans un système luminescent à mémoire. Les écrans luminescents à mémoire sont réutilisables* et ne sont pas soumis à dégradation par l'exposition répétée à des niveaux de radioactivité tels que ceux utilisés en laboratoire. Pour réutiliser un écran, il suffit de l'exposer à une lumière intense à l'aide du boîtier lumineux ImageEraser.
Choix du produit Il existe trois types d'écrans luminescents à mémoire BAS aptes à répondre à différentes applications :
  • Écrans standards polyvalents : Utilisation adaptée avec les rayonnements ionisants provenant d'isotopes tels que 14C, 125I, 131I, 32P, 35S et 99mTc. Écran préconisé pour les gels et l'analyse de transfert de protéines par southern et northern blotting au 32P et par western blotting au 125I.
  • Écrans à résolution améliorée : Ils offrent une résolution plus élevée lorsqu'une résolution en pixels de 50 μm est requise. Ils sont compatibles avec les systèmes d'imagerie luminescents à mémoire tels que Amersham™ Typhoon™, Typhoon FLA 7000, Typhoon FLA 7000 IP et Typhoon FLA 9500.
  • Écrans au tritium (TR) : Écrans très sensibles construits sans couche protectrice, pour la détection des émissions de 3H de faible énergie. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le signal du tritium est en surface de l'échantillon et qu'il peut pénétrer l'écran. Les écrans TR sont dépourvus de couche protectrice et sont donc à usage unique.
Caractéristiques et avantages
  • Rapidité : En général, diminution de la durée d'exposition de 50 à 90 % par rapport à un film d'autoradiographie classique.
  • Haute sensibilité : jusqu'à 100 fois plus sensible que le film autoradiographique, en fonction de l'isotope et du type d'échantillon.
  • Large plage dynamique (cinq ordres de grandeur) : visualisation et quantification des signaux forts et faibles en une seule exposition.
  • Quantification : les résultats sont numérisés à l'aide d'un système d'imagerie luminescent à mémoire (comme Typhoon, Storm ou PhosphorImager) et quantifiés précisément avec le logiciel d'analyse ImageQuant.
  • D'utilisation sûre et rentable : les écrans luminescents réutilisables ne nécessitent pas la mise en œuvre de produits chimiques, de chambre noire ou autres traitements spéciaux.
  • Facilité d'utilisation : chaque étape peut être réalisée à la paillasse dans des conditions d'éclairage normales et à température ambiante.