Principaux documents
F6187
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)Ala-OH
≥97%
Synonyme(s) :
(R)-N-Fmoc-α-2-n-propenylalanine, Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
5 G
1 100,00 €
1 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
1 100,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21NO4
Poids moléculaire :
351.40
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable