F15587
Formaldéhyde solution
37 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Formol
About This Item
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Concentration
37 wt. % in H2O
Impuretés
7-8% methyl alcohol
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup