Documents
F15307
Sigma-Aldrich
3-Fluoropyruvic acid sodium salt hydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
FCH2COCO2Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.04 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Composition
Degree of hydration, ~1
Pf
145 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CF
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable