Principaux documents
E41206
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
Synonyme(s) :
(p-Nitrobenzoyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-(4-nitrophenyl)propanoate, NSC 62134
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-3-5-9(6-4-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of β-1,3-dicarbonyl aldehydes via oxidation
  • Knoevenagel condensation using a lysine catalyst
  • Cycloisomerization fo rthe synthesis of trisubstituted furans
  • Fluorination by HF and iodosylbenzene
  • Intramolecular Michael addition reactions for synthesis of benzylbutyrolactones
  • Synthesis of diols via reduction of aromatic and aliphatic ketos esters
  • Cross-coupling reactions for stereoselective synthesis of unsymmetrical 1,4-enediones
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.