Principaux documents
E13202
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-benzylacetoacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH(CH2C6H5)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
pb
276 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3
Clé InChI
XDWQYMXQMNUWID-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves