Principaux documents
DWKWGW601PMLME
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Distilled water (in English, French, Arabic), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW601PMLME
5 EA
44,00 €
44,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
44,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.43
44,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
label Distilled water (in English, French, Arabic)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW601PMLME
Capacité
500 mL
Application
Ideal for distilled water dispensing within the laboratory
Caractéristiques et avantages
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information