Principaux documents
DWKWGW537VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Acetone (in English, French, Spanish), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW537VTML
5 EA
45,00 €
45,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
45,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.43
45,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
label Acetone (in English, French, Spanish)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW537VTML
Capacité
500 mL
Application
Ideal for acetone dispensing within the laboratory
Caractéristiques et avantages
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information