Principaux documents
DWKWGW534PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, I.M.S (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
Synonyme(s) :
WGW534PML
5 EA
35,90 €
35,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
35,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.43
35,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
label I.M.S (in English, French, Spanish)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW534PML
Capacité
250 mL
Application
Ideal for IMS dispensing within the laboratory
Caractéristiques et avantages
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information