Principaux documents
DWKWGW002PML
Azlon DIY Unvented Wash Bottles
low-density polyethylene bottle, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW002PML
5 EA
39,10 €
39,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
39,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.43
39,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW002PML
Capacité
500 mL
Application
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caractéristiques et avantages
Supplied with adhesive hazard labels to customise use