DWKW985850
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon™ Vial Skirt and label patch
round bottom polypropylene, capacity (2 mL), external thread, non-sterile
Synonyme(s) :
W985850
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom polypropylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
W985850
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Capacité
(2 mL)