Principaux documents
DWKFDF130N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
FDF130N
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Caractéristiques
class B tolerance
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon FDF130N
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Caractéristiques et avantages
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042