Principaux documents
DWKBPM0050P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
BPM0050P
10 EA
17,70 €
17,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
17,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
17,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
assay range
accuracy: 10 mL
Capacité
50 mL
Application
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056