Principaux documents
DWKBGS042
Azlon Polyamide Coated Steel Bottle Carrier
to hold, up to six 74mm diameter bottles
Synonyme(s) :
BGS042
1 EA
122,00 €
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
122,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41000000
Nomenclature NACRES :
NB.43
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold up to six 74mm diameter bottles
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BGS042
Application
For safely carrying laboratory bottles
Caractéristiques et avantages
Good heat and chemical resistance