Principaux documents
DWKBGE240P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
BGE240P
5 EA
71,80 €
71,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
71,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
71,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
translucent high-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap Plug
graduated
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Capacité
1000 mL
Application
Ideal for storage of liquid and powder samples
Caractéristiques et avantages
Space saving square design