DWKBDA212P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 25 mL
Synonyme(s) :
BDA212P
About This Item
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
25 mL
Application
Caractéristiques et avantages