Principaux documents
DWK986562
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonyme(s) :
986562, Scintillation vial
500 EA
400,00 €
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 986562
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
Capacité
(20 mL)
Raccords
22-400 neck
22-400
Caractéristiques et avantages
  • High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.