Principaux documents
DWK73805-15415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, white screw cap
1 PKG
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.17
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red polypropylene screw cap (Push fit)
white screw cap
Conditionnement
pkg of 1 packs
Fabricant/nom de marque
Kimble® 73805-15415
Raccords
thread
Application
Closure solution for vials and bottles
Caractéristiques et avantages
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences