Principaux documents
DWK73785-50
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (50 mL), without cap, non-sterile
72 EA
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EA
182,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
case of 72 ea Modular trays are shrink-wrapped
Fabricant/nom de marque
Kimble® 73785-50
Capacité
(50 mL)
Raccords
neck (External Thread)
Description générale
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences