Principaux documents
DWK73665-20
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
blue polypropylene cap, cap diam. (20 mm)
500 EA
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
152,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 73665-20
Diam. du bouchon
(20 mm)
Description générale
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Caractéristiques et avantages
  • Autoclavable
  • Color coded
Informations légales
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences