Principaux documents
DWK374326
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Synonyme(s) :
374326
6 EACH
57,90 €
57,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EACH
57,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
57,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene nozzle (6 mm)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 374326
Application
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Caractéristiques et avantages
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.