Principaux documents
DWK293033208
Tamper-Proof Screw Caps For Wide Neck Square Bottles
neck Joints: (GL 54 H)
Synonyme(s) :
293033208
10 EACH
17,50 €
17,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EACH
17,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
17,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue polypropylene screw cap
Joint
Joints: neck (GL 54 H)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
293033208
Application
Sterile liquid transfer between containers, Liquid sampling into bottles from larger containers, Port assemblies for spinner flasks, and cell culture vessels,
Caractéristiques et avantages
for lime soda bottle GL 54