Principaux documents
DWK286218204
DURAN® silicone rubber seal
GL 32 neck, diam. × thickness (29 mm) (16 mm)
Synonyme(s) :
286218204
10 EACH
45,80 €
45,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EACH
45,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
45,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silicone seal
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 286218204
Diam. × épaisseur
(29 mm) (16 mm)
Raccords
GL 32 neck
Description générale
Suitable for PBT screw cap
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences