Principaux documents
DWK261312604
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (20 mL), straight rim, tube diam. (20 mm) , External Thread
Synonyme(s) :
261312604
100 EACH
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EACH
120,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.17
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile; autoclaved
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 261312604
Diam. du tube
(20 mm) , External Thread
Volume du tube
(20 mL)
Description générale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences