Principaux documents
DWK258526404
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 4
Synonyme(s) :
258526404
1 EACH
664,00 €
664,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
664,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104925
Nomenclature NACRES :
NB.43
664,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 258526404
Diam. du disque
175 mm
Volume du flacon/de la fiole
(175 mL)
Dimension de pores
4 porosity
Capacité
4000 mL capacity
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences