DWK258521106
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (45 mL), porosity 1
Synonyme(s) :
258521106
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 258521106
Diam. du disque
45 mm
Diam. du filtre
45 mm
Volume du flacon/de la fiole
(45 mL)
Dimension de pores
1 porosity
Capacité
75 mL capacity